Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumtetrachloroplatinat(II) Pt 46-47%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

195360010 195360050 195360250
ACRO195360010EA 133 EUR InStock
ACRO195360010 ACRO195360050 ACRO195360250
Kaliumtetrachloroplatinat(II) Pt 46-47%
Kaliumtetrachloroplatinat(II)


Formel: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Siedepunkt: 35…40 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 250 °C (Zers.)
Dichte: 3.38
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤500 ppm (referring to Pt)
Gravimetry 46 to 47 % (Pt)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge