Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hexachloroplatinsäure Hydrat (∼40% Pt)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 123 EUR InStock
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Hexachloroplatinsäure Hydrat (∼40% Pt)
Hexachloroplatinsäure Hydrat


Formel: H₂Cl₆Pt·H₂O
MW: 427.83 g/mol
Melting Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149909
CAS-Nummer: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge