Platin(II)chlorid (≥73% Pt)
Lieferant: ACROS ORGANICS
Platin(II)chlorid (≥73% Pt)
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Beschreibung Katalognummer Verpackungseinheit Menge
Platin(II)-chlorid, 73% Pt 1 * 1 g ACRO195380010 1 * 1 g
Hersteller-Artikelnummer:: 195380010
Lokale Artikelnummer:: ACRO195380010
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder