Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ruthenium(III)chlorid Hydrat (35 - 40% Ru)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

195480010 195480050 195480250 195481000
ACRO195480010EA 77.3 EUR InStock
ACRO195480010 ACRO195480050 ACRO195480250 ACRO195481000
Ruthenium(III)chlorid Hydrat (35 - 40% Ru)
Ruthenium(III)chlorid Hydrat


Formel: Cl₃Ru·xH₂O
Melting Pt: ? 300 °C
Dichte: 3,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149844
CAS-Nummer: 14898-67-0
EINECS: 233-167-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown to black Powder
Assay 35 to 40 % (Ru)
Additional info Trace analysis values are based on Ru
Calcium (Ca) ≤300 ppm
Copper (Cu) ≤300 ppm
Gold (Au) ≤300 ppm
Iridium (Ir) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm
Magnesium (Mg) ≤300 ppm
Osmium (Os) ≤100 ppm
Palladium (Pd) ≤500 ppm
Platinum (Pt) ≤500 ppm
Potassium (K) ≤300 ppm
Rhodium (Rh) ≤500 ppm
Silicon (Si) ≤300 ppm
Silver (Ag) ≤300 ppm
Sodium (Na) ≤300 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge