Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

195520010 195520050
ACRO195520010EA 990 EUR InStock
ACRO195520010 ACRO195520050
Rhodium(III)chlorid Hydrat 38% Rh
Rhodium(III)chlorid Hydrat


Formel: Cl₃Rh·H₂O
MW: 227.28 g/mol
Melting Pt: 100 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149839
CAS-Nummer: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
UN: 3260
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Assay 37 to 40 % (Rh)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge