Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumhexacyanoferrat(III) 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


196785000 196780010 196780050 196781000
ACRO196785000EA 115 EUR InStock
ACRO196785000 ACRO196780010 ACRO196780050 ACRO196781000
Kaliumhexacyanoferrat(III) 98%, rein
Kaliumhexacyanoferrat(III)


Formel: K₃Fe(CN)₆
MW: 329.25 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011392
CAS-Nummer: 13746-66-2
EINECS: 237-323-3
Merck Index: 13,07712
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge