Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumtitanat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

196860025 196865000
ACRO196860025EA 192 EUR InStock
ACRO196860025 ACRO196865000
Bariumtitanat 99%
Bariumtitanat


Formel: BaO₃Ti
MW: 233.21 g/mol
Melting Pt: 1625
Dichte: 6.08 g/cm³
MDL Number: MFCD00003447
CAS-Nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
Merck Index: 12,01029
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white Powder
Assay 0.988 to 1.000 (BaO + SrO)/TiO2 Mole Ratio
Particle size 0.85 to 1.45 µm (Horiba, D50)
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.02 %
Impurity ≤0.15 % (SrO)
Loss on ignition ≤0.5 %
Aluminium oxide (Al2O3) ≤0.04 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge