Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dithalliumsulfat 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

196940100 196940500 196942500
ACRO196940100EA 41.9 EUR InStock
ACRO196940100 ACRO196940500 ACRO196942500
Dithalliumsulfat 99.9+% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Dithalliumsulfat


Formel: O₄STl₂
MW: 504.83 g/mol
Melting Pt: 632 °C
Dichte: 6.77 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011278
CAS-Nummer: 7446-18-6
EINECS: 231-201-3
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09405
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals
Assay 80.0 to 84.0 % (Tl)
Total trace metal impurities ≤0.1 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge