Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


197285000 197280025
ACRO197285000EA 66.6 EUR InStock
ACRO197285000 ACRO197280025
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å) 4-8 mesh
Molekularsieb A5 (0,5 nm, 5 Å)


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00131613
CAS-Nummer: 69912-79-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Beads
Particle size 4 to 8 mesh
Bulk density 660 to 780 g/l
Residual water ≤2 % (550°C)
Water adsorption ≥20 % (60% rH)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge