Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Brom-4-fluortoluol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

197970050 197970250
ACRO197970050EA 37 EUR InStock
ACRO197970050 ACRO197970250
α-Brom-4-fluortoluol 97%
α-Brom-4-fluortoluol


Formel: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.517 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5464 to 1.5484 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge