L-allo-Threonin 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
198541000 198542500
ACRO198541000EA 48.9 EUR InStock
ACRO198541000 ACRO198542500
L-allo-Threonin 99%
L-allo-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
Melting Pt: 256 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064268
CAS-Nummer: 28954-12-3
EINECS: 249-327-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific optical rotation +8° to +10° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge