Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumbromid 99+% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

199980010 199980250 199982500
ACRO199980010EA 90.6 EUR InStock
ACRO199980010 ACRO199980250 ACRO199982500
Ammoniumbromid 99+% zur Analyse
Ammonium bromide


Formel: H₄BrN
MW: 97.94 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 452 °C (Subl.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011419
CAS-Nummer: 12124-97-9
EINECS: 235-183-8
Merck Index: 13,00505
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤0.2 % (105°C)
Sulfated ash ≤0.05 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % solution)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Nickel (Ni) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge