Wolfram(VI)chlorid 99% 20 mesh
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
200300100 200300500 200302500
ACRO200300100EA 60.4 EUR InStock
ACRO200300100 ACRO200300500 ACRO200302500
Wolfram(VI)chlorid 99% 20 mesh
Wolfram(VI)chlorid
Formel: Cl₆W
Siedepunkt: 347 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 275 °C
Dichte: 3,518 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011463
CAS-Nummer: 13283-01-7
EINECS: 236-293-9
UN: 3260
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to dark blue to violet to black Powder
Purity ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge