Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

200380050 200380250
ACRO200380050EA 41.8 EUR InStock
ACRO200380050 ACRO200380250
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO) 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-oxyl (TEMPO)


Formel: C₉H₁₈NO
Melting Pt: 36…40 °C
Flash-Pt: 67 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009599
CAS-Nummer: 2564-83-2
EINECS: 219-888-8
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red Crystalline powder or crystals or solid and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge