Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kalzium 99%, Stücke

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

201181000 201185000 201180025 201180050
ACRO201181000EA 61.7 EUR InStock
ACRO201181000 ACRO201185000 ACRO201180025 ACRO201180050
Kalzium 99%, Stücke
Kalzium


Formel: Ca
Siedepunkt: 1484 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 845 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085314
CAS-Nummer: 7440-70-2
EINECS: 231-179-5
UN: 1401
ADR: 4.3,II
Merck Index: 13,01644
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey Metallic pieces
Assay ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge