Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Rubidiumchlorid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


201270250 201271000
ACRO201270250EA 205 EUR InStock
ACRO201270250 ACRO201271000
Rubidiumchlorid 99+%
Rubidium chloride


Formel: RbCl
Siedepunkt: 1390 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 718 °C
Dichte: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-Nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤1.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge