Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumselenocyanat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

201980100 201980500 201982500
ACRO201980100EA 90.2 EUR InStock
ACRO201980100 ACRO201980500 ACRO201982500
Kaliumselenocyanat 99%
Potassium selenocyanate


Formel: CKNSe
Melting Pt: 152…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011366
CAS-Nummer: 3425-46-5
EINECS: 222-320-1
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge