Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(I)cyanid 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 137 EUR InStock
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
Kupfer(I)cyanid 99%, reinst
Kupfer(I)cyanid


Formel: CCuN
Melting Pt: 474 °C
Dichte: 2,92 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010975
CAS-Nummer: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
UN: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02691
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge