Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Amberlyst® 15, trocken Ionenaustauscherharz

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

202140250 202145000 202140025
ACRO202140250EA 28.8 EUR InStock
ACRO202140250 ACRO202145000 ACRO202140025
Amberlyst® 15, trocken Ionenaustauscherharz
Amberlyst® 15
Appearance: Beads


Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145841
CAS-Nummer: 9037-24-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beads
Water ≤1.5 %
Particle size ≤1.0 % (< 0.300 mm)
Total weight capacity ≥4.70 eq/kg (H)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge