Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

BIS-TRIS-Propan 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


202640010 202640250 202641000 202642500
ACRO202640010EA 1276 EUR InStock
ACRO202640010 ACRO202640250 ACRO202641000 ACRO202642500
BIS-TRIS-Propan 99%
BIS-TRIS-Propan


Formel: C₁₁H₂₆N₂O₆
MW: 282.34 g/mol
Melting Pt: 164…165 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004689
CAS-Nummer: 64431-96-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 168 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 400 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..