Trichloracetylisocyanat für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
202900100 202900020 202900500
ACRO202900100EA 84.6 EUR InStock
ACRO202900100 ACRO202900020 ACRO202900500
Trichloracetylisocyanat für die Kernresonanzspektroskopie
Trichloracetylisocyanat
Formel: C₃Cl₃NO₂
Dichte: 1,59 g/cm³
MDL Number: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge