Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-α-Terpineol 95% (α-Isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

203740500 203742500
ACRO203740500EA 30.9 EUR InStock
ACRO203740500 ACRO203742500
(±)-α-Terpineol 95% (α-Isomer) (mixture of alpha- and gamma-terpineol)
(±)-α-Terpineol


Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Melting Pt: 18 °C
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001557
CAS-Nummer: 98-55-5
EINECS: 232-268-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.930 to 0.938 g/ml
GC gamma-terpineol: balance

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge