Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

203920050 203921000 203925000
ACRO203920050EA 19.7 EUR InStock
ACRO203920050 ACRO203921000 ACRO203925000
Potassium hexacyanocobaltate(III) 95%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Appearance: Light yellow to light brown Crystalline solid


Formel: C₆CoK₃N₆
Dichte: 1,87 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011391
CAS-Nummer: 13963-58-1
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to light brown Crystalline solid
Assay ≥94 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge