Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

204060500 204062500
ACRO204060500EA 37.5 EUR InStock
ACRO204060500 ACRO204062500
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex
Bortrifluorid-Dimethylether-Komplex


Formel: C₂H₆BF₃O
Siedepunkt: 126 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –14 °C
Dichte: 1,23 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013192
CAS-Nummer: 353-42-4
EINECS: 206-532-1
UN: 2965
ADR: 4.3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3070 to 1.3090 (20°C, 589 nm)
Assay ≥59 % (BF3)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge