Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L-Adrenalin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

204400050 204400010 204400250
ACRO204400050EA 114 EUR InStock
ACRO204400050 ACRO204400010 ACRO204400250
L-Adrenalin 99%
L-Adrenaline
Appearance: White to light beige Crystalline powder


Formel: C₉H₁₃NO₃
Melting Pt: 208…211 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002204
CAS-Nummer: 51-43-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Loss on drying ≤1 % (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -50° to -53° (20 °C, 589 nm) (c=4, 1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge