Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Di-tert-butylpyridin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

204640050 204640250
ACRO204640050EA 164 EUR InStock
ACRO204640050 ACRO204640250
2,6-Di-tert-butylpyridin 97%
2,6-Di-tert-butylpyridin


Formel: C₁₃H₂₁N
MW: 191.32 g/mol
Siedepunkt: 209
Melting Pt: 2…4 °C
Dichte: 0.852 g/cm³
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006306
CAS-Nummer: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Merck Index: 12,03086
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge