Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 99+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

206310050 206311000 206315000
ACRO206310050EA 31.7 EUR InStock
ACRO206310050 ACRO206311000 ACRO206315000
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat 99+%, reinst
Ammoniumcer(IV)sulfat Dihydrat


Formel: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149417
CAS-Nummer: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge