Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Molybdän(VI)oxid 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

206361000 206365000
ACRO206361000EA 65.1 EUR InStock
ACRO206361000 ACRO206365000
Molybdän(VI)oxid 99+%
Molybdenum(VI) oxide


Formel: MoO₃
MW: 143.94 g/mol
Siedepunkt: 1155 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 795 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003469
CAS-Nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
Merck Index: 13,06261
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge