Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kaliumfluorid Dihydrat 98%, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

206400050 206402500 206400010
ACRO206400050EA 18.4 EUR InStock
ACRO206400050 ACRO206402500 ACRO206400010
Kaliumfluorid Dihydrat 98%, rein
Kaliumfluorid Dihydrat


Formel: FK·2H₂O
MW: 94.13 g/mol
Siedepunkt: 1505
Melting Pt: 41 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00149929
CAS-Nummer: 13455-21-5
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Crystals and/or chunks
Assay 19.65 to 20.70 % (F)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge