Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-Propranolol hydrochloride 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

207320050 207320250 207321000
ACRO207320050EA 74.2 EUR InStock
ACRO207320050 ACRO207320250 ACRO207321000
(±)-Propranolol hydrochloride 99%
(±)-Propranolol hydrochloride
CAS No.: 318-98-9


Formel: C₁₆H₂₁NO₂·HCl
MW: 295.81 g/mol
Melting Pt: 163…166 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012558
CAS-Nummer: 318-98-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 166 °C
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge