Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Retinsäure 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

207341000 207340010 207340050
ACRO207341000EA 41.8 EUR InStock
ACRO207341000 ACRO207340010 ACRO207340050
Retinsäure 97%
Retinsäure


Formel: C₂₀H₂₈O₂
MW: 300.44 g/mol
Melting Pt: 179…184 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00001551
CAS-Nummer: 302-79-4
EINECS: 206-129-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge