Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

γ-Terpinen 97% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

207501000 207505000
ACRO207501000EA 48.4 EUR InStock
ACRO207501000 ACRO207505000
γ-Terpinen 97% stabilisiert
γ-Terpinen


Formel: C₁₀H₁₆
Siedepunkt: 182 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,847 g/cm³
Flash-Pt: 51 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001537
CAS-Nummer: 99-85-4
EINECS: 202-794-6
UN: 2319
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to almost colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4720 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.845 to 0.852 g/ml
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.01 to 0.1 % dl-alpha tocopherol
Peroxide value ≤30.0 meq/kg

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge