Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

ortho-Wolframsäure 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


207611000 207615000
ACRO207611000EA 66.2 EUR InStock
ACRO207611000 ACRO207615000
ortho-Wolframsäure 99+%
Tungstic(VI) acid


Formel: H₂O₄W
Dichte: 5,5 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011336
CAS-Nummer: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge