Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99% zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

207681000 207685000 207680025
ACRO207681000EA 29.9 EUR InStock
ACRO207681000 ACRO207685000 ACRO207680025
Kupfer(II)nitrat Trihydrat 99% zur Analyse
Kupfer(II)nitrat Trihydrat


Formel: Cu(NO₃)₂·3H₂O
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149671
CAS-Nummer: 10031-43-3
EINECS: 221-838-5
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02671
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue Powder or crystals and/or chunks
Titration Iodometric 98.5 to 104.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge