Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lithiumiodid Hydrat 99%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

208011000 208015000
ACRO208011000EA 73.2 EUR InStock
ACRO208011000 ACRO208015000
Lithiumiodid Hydrat 99%, reinst
Lithiumiodid Hydrat


Formel: ILi·xH₂O
MW: 133.84 g/mol (anhy)
Siedepunkt: 1171 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 73 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149769
CAS-Nummer: 85017-80-7
EINECS: 233-822-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dry substance)
Water ≤30 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge