Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bismut(III)chlorid, wasserfrei 97+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 66 EUR InStock
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismut(III)chlorid, wasserfrei 97+%
Bismut(III)chlorid


Formel: BiCl₃
MW: 315.34 g/mol
Siedepunkt: 447 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 230…232 °C
Dichte: 4.75 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003461
CAS-Nummer: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge