Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Natriumbromat 99+%, reinst

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

208871000 208875000 208870025
ACRO208871000EA 28.8 EUR InStock
ACRO208871000 ACRO208875000 ACRO208870025
Natriumbromat 99+%, reinst
Sodium bromate


Formel: BrNaO₃
MW: 150.89 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 381 °C (Zers.)
Dichte: 3.33 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003476
CAS-Nummer: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1 II
Merck Index: 12,08736
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Bromide (Br) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..