Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzyltrimethylammoniumchlorid 50% (w/w) in Wasser

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

209381000 209380010
ACRO209381000EA 14.6 EUR InStock
ACRO209381000 ACRO209380010
Benzyltrimethylammoniumchlorid 50% (w/w) in Wasser
Benzyltrimethylammoniumchlorid


Formel: C₁₀H₁₆ClN
Dichte: 1,044 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011782
CAS-Nummer: 56-93-9
EINECS: 200-300-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration Argentometric ≥49 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge