Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α,α-Dimethoxytoluol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 36.8 EUR InStock
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluol 98%
α,α-Dimethoxytoluol


Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 87…89 °C (18 mmHg)
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: 69 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008491
CAS-Nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge