Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,4-Dimethylimidazol 90% tech.

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

210320050 210320250
ACRO210320050EA 59.2 EUR InStock
ACRO210320050 ACRO210320250
2,4-Dimethylimidazol 90% tech.
2,4-Dimethylimidazol


Formel: C₅H₈N₂
Siedepunkt: 266 °C (733 mmHg)
Melting Pt: 85…87 °C
MDL Number: MFCD00022365
CAS-Nummer: 930-62-1
EINECS: 213-221-4
UN: 3263
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to orange Viscous liquid or mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge