Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

210510500 210512500
ACRO210510500EA 97.8 EUR InStock
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin 99%
2,2-Dimethylpropan-1,3-diamin


Formel: C₅H₁₄N₂
Siedepunkt: 152…154 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flash-Pt: 47 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009801
CAS-Nummer: 7328-91-8
UN: 2921
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge