Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzylisocyanat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

210760050 210760250
ACRO210760050EA 60.7 EUR InStock
ACRO210760050 ACRO210760250
Benzylisocyanat 99+%
Benzylisocyanat


Formel: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 101…104 °C (33 mmHg)
Dichte: 1.07 g/cm³
Flash-Pt: 45
MDL Number: MFCD00009701
CAS-Nummer: 3173-56-6
EINECS: 221-640-9
UN: 3080
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5241 to 1.5261 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge