Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO) zur Analyse

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


211070010 211070025
ACRO211070010EA 32.4 EUR InStock
ACRO211070010 ACRO211070025
Magnesiumhydroxidcarbonat leicht (∼40,0 - 45,0% MgO) zur Analyse
Magnesiumhydroxidcarbonat


Formel: MgCO₃ (linear)
MW: 84.31 g/mol
Siedepunkt: 3600
Dichte: 2.16 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07371358
CAS-Nummer: 39409-82-0
EINECS: 235-192-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Assay 40.0 to 45.0 % (MgO)
Chloride (Cl) ≤700 ppm
Sulfate (SO4) ≤3000 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤7500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Soluble matter ≤1 % (in water)
Insoluble matter ≤0.05 % (in acetic acid)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge