Nickelsulfat Hexahydrat 99% zur Analyse
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
211085000 211080025 211080100 211081000
ACRO211085000EA 96 EUR InStock
ACRO211085000 ACRO211080025 ACRO211080100 ACRO211081000
Nickelsulfat Hexahydrat 99% zur Analyse
Nickelsulfat Hexahydrat
Formel: NiSO₄·6H₂O
MW: 262.85 g/mol
Melting Pt: 53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149813
CAS-Nummer: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06541
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Blue-green Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 4 to 6 (5 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤10 ppm
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Cobalt (Co) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge