Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Xylenolorange Tetranatriumsalz, wasserlöslich, rein

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


211220010 211220050 211220100 211220500
ACRO211220010EA 45.6 EUR InStock
ACRO211220010 ACRO211220050 ACRO211220100 ACRO211220500
Xylenolorange Tetranatriumsalz, wasserlöslich, rein
Xylenolorange Tetranatriumsalz


Formel: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
MW: 760.59 g/mol
Melting Pt: 210 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044293
CAS-Nummer: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10.0 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 575 to 585 nm (0.1N NaOH)
Suitability (for Zn titration) Passes test

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge