Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Blei(II)nitrat 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 93.9 EUR InStock
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Blei(II)nitrat 99+%
Blei(II)nitrat


Formel: Pb(NO₃)₂
MW: 331.21 g/mol
Melting Pt: 470 °C (Zers.)
Dichte: 4.53 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-Nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..