Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Platin(IV)oxid Monohydrat 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

211930010 211932500 211930050
ACRO211930010EA 188 EUR InStock
ACRO211930010 ACRO211932500 ACRO211930050
Platin(IV)oxid Monohydrat 99.8% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Platin(IV)oxid Monohydrat


Formel: O₂Pt·1H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066964
CAS-Nummer: 12137-21-2
EINECS: 215-223-0
UN: 1479
ADR: 5.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Brown to black Powder
Surface area ≥80 m²/g
Total trace metal impurities ≤2000 ppm
Platinum (Pt) 77.6 to 82 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge