Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

212081000 212085000 212080250
ACRO212081000EA 67 EUR InStock
ACRO212081000 ACRO212085000 ACRO212080250
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15) 99%
4,4'-Dibrombiphenyl (PBB Nr. 15)


Formel: C₁₂H₈Br₂
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 165…169 °C
Dichte: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000101
CAS-Nummer: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge