Naphthol AS 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
212181000
ACRO212181000EA 42.3 EUR InStock
ACRO212181000
Naphthol AS 99%
Naphthol AS
Formel: C₁₇H₁₃NO₂
Siedepunkt: 494 °C (1013 hPa)
Melting Pt: >243 °C
MDL Number: MFCD00004096
CAS-Nummer: 92-77-3
EINECS: 202-188-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Melting point ≥243°C
Water ≤0.3 %
Titration excess NaOH ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge