Kupfer(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
212420100 212421000
ACRO212420100EA 70.7 EUR InStock
ACRO212420100 ACRO212421000
Kupfer(I)chlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), reinst
Kupfer(I)chlorid
Formel: ClCu
Siedepunkt: 1367 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 430 °C
Dichte: 4,14 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010971
CAS-Nummer: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
UN: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02690
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge